Merck
H8283
Sigma-Aldrich
Hämocyanin aus Megathura crenulata (Napfschnecke)
PBS solution
Synonym(e):
KLH, Schlitzschnecken-Hämocyanin
Größe auswählen
50 MG
216,00 €
100 MG
319,00 €
500 MG
1.080,00 €
216,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
216,00 €
100 MG
319,00 €
500 MG
1.080,00 €
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.25
216,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
Megathura crenulata
Qualitätsniveau
Form
PBS solution
Konzentration
3.0-7.0 mg/mL protein (A280)
Kupfergehalt
0.10-0.30% (based on protein)
Methode(n)
ELISA: suitable
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Hämocyanin ist ein kupferhaltiges Glykoprotein mit hohem Molekulargewicht. Es geht eine reversible Bindung mit Sauerstoff ein und bildet das extrazelluläre respiratorische Protein von Weichtieren. Schlitzschnecken-Hämocyanin (KLH) wird aus dem Hämolymph der Megathura crenulata gefiltert, die auch als Große Kalifornische Schlüssellochschnecke bezeichnet wird. Ihr natürlicher Lebensraum erstreckt sich von der Küste Südkaliforniens bis nach Mexiko.[1]
Hämocyanine der Schnecken (Gastropoda) sind massive Glykoproteine (4 bis 8 MDa) mit einer komplexen Anordnung von 10 Untereinheiten, die sich in Hohlzylindern mit 35 nm Durchmesser selbst assemblieren.[1]
Anwendung
Schlitzschnecken-Hämocyanin (KLH) ist ein starkes, bekanntes Immunstimulans, das experimentell beim Tier und Menschen zum Einsatz kommt. Es wird als Hapten-Trägerprotein zur Förderung des Antigen-spezifischen T-Zell-Primings verwendet und stimuliert bekanntlich die T-Zell-Reaktion von CD4+.[1]
Mit Hämocyanin wird untersucht, ob Anti-Peptid-Antikörper das I1-Protein des humanen Papillomvirus vom Typ 31 spezifisch erkennen.[2] Außerdem kommt es bei der Untersuchung der säureinduzierten Entfaltung von didecamerischem Schlitzschnecken-Hämocyanin zum Einsatz. [3]
Physikalische Form
Lösung in PBS, pH 7,2, enthält 1 mM CaCl2 und 0,5 mM MgCl2 mit 15 mM Natriumazid als Konservierungsmittel
Angaben zur Herstellung
Chromatographisch aufgereinigt.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ankita Varshney et al.
Amino acids, 39(3), 899-910 (2010-03-10)
Keyhole limpet hemocyanin (KLH) is widely used as an immune stimulant and hapten carrier derived from a marine mollusc Megathura crenulata. To provide details of the stability and equilibrium of KLH, different intermediate species were investigated with a series of
Hendrikus J Wijnen et al.
Frontiers in veterinary science, 8, 784869-784869 (2022-01-01)
Resilient animals can cope with environmental disturbances in life with minimal loss of function. Resilience can be enhanced by optimizing early-life conditions. In poultry, eggshell temperature (EST) during incubation and early feeding are two early-life conditions that are found to
Juan Cordero-Solorzano et al.
Genetics, selection, evolution : GSE, 54(1), 68-68 (2022-10-24)
A sufficient IgG content in the colostrum is essential for the newborn calf, as it provides passive immunity which substantially affects the probability of survival during rearing. Failure of passive transfer (FPT) occurs when a calf does not absorb enough
L R Ferguson et al.
Mutation research, 158(1-2), 89-95 (1985-10-01)
The tannins, delphinidin and procyanidin were isolated from flowers of white clover (Trifolium repens) and the leaves of Arnot Bristly Locust (Robina fertilis) respectively, and tested for mutagenic properties in a range of systems. There was no evidence for either
Traumatic aneurysm of the internal carotid artery with fracture dislocation at C 5: case report.
H Wada et al.
Neurosurgical review, 12 Suppl 1, 600-601 (1989-01-01)
Fragen
  1. Are there any contaminants (for example IgG, IgM) in H8283?
    1 Antwort
    1. As listed in the 'DESCRIPTION' section of the Product Detail Page, this product is a solution in PBS, pH 7.2, containing 1 mM CaCl2 and 0.5 mM MgCl2 with 15 mM sodium azide as a preservative. Unfortunately, this product is not tested for contaminants.
      Hilfreich?