Wichtige Dokumente
710341C
Avanti
16:0-18:1 Cardiolipin
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
1′,3′-bis[1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phospho]-glycerol, sodium salt
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
chloroform solution
Verpackung
pkg of 1 × 2.5 mL (710341C-25MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Konzentration
10 mg/mL in chloroform (710341C-25MG)
Lipid-Typ
cardiolipins
phospholipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=P([O-])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)OCC([H])(O)COP([O-])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O.[Na+].[Na+]
InChI
1S/C77H146O17P2.2Na/c1-5-9-13-17-21-25-29-33-35-39-43-47-51-55-59-63-76(81)93-72(67-87-74(79)61-57-53-49-45-41-37-31-27-23-19-15-11-7-3)69-91-95(83,84)89-65-71(78)66-90-96(85,86)92-70-73(68-88-75(80)62-58-54-50-46-42-38-32-28-24-20-16-12-8-4)94-77(82)64-6
InChIKey
QTGHEOQPDHDHHT-IPKHONCISA-L
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)