SML2997
GHP-88309
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-Fluoro-6-(5-isoquinolinyl)benzamide; 2-Fluoro-6-(5-isoquinolyl)benzamide, GHP 88309, GHP88309
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC1=C(C(N)=O)C(C2=C(C=CN=C3)C3=CC=C2)=CC=C1
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable