SML1746
GS87
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
4-[5-[[(3-Phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)methyl]thio]-1,3,4-oxadiazol-2-yl]pyridine
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C16H11N5O2S/c1-2-4-11(5-3-1)14-18-13(23-21-14)10-24-16-20-19-15(22-16)12-6-8-17-9-7-12/h1-9H,10H2
InChIKey
HNTUWEZDVRVSFY-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable