Wichtige Dokumente
637513
(S)-(+)-3-Fluorpyrrolidinhydrochlorid
97%
Synonym(e):
(3S)-(+)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride, (3S)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
Größe auswählen
52,50 €
Listenpreis105,00 €Sparen Sie 50%Versandbereit am16. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
52,50 €
Listenpreis105,00 €Sparen Sie 50%Versandbereit am16. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +8°, c = 1% in methanol
mp (Schmelzpunkt)
183-187 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
Cl.F[C@H]1CCNC1
InChI
1S/C4H8FN.ClH/c5-4-1-2-6-3-4;/h4,6H,1-3H2;1H/t4-;/m0./s1
InChIKey
LENYOXXELREKGZ-WCCKRBBISA-N
Anwendung
- Fluorinated pyrrolidine derivatives of cyclohexylglycine amides as potential inhibitors for dipeptidyl peptidase IV.[1]
- Fluoropyrrolidine contaning N--ethylurea pyrazole derivatives as potential and selective inhibitors for Trypanosoma brucei and Trypanosoma cruzi parasitic causative agents.[2]
- Urea derivatives of (S)-2-(3,4-difluorophenyl)-5-(3-fluoro-N-pyrrolidylamido)benzothiazole as potent antitrypanosomal agents.[3]
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?