SML0833
HLY78
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-Ethyl-5,6-Dihydro-5-methyl-[1,3]dioxolo[4,5-j]phenanthridine, 4-Ethyl-5-methyl-5,6-dihydro-[1,3]dioxolo[4,5-j]phenanthridine
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Lagertemp.
2-8°C
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable