Wichtige Dokumente
SML0564
PD153035 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-[(3-Bromophenyl)amino]-6,7-dimethoxyquinazoline hydrochloride, AG 1517, PD 153035, SU 5271, ZM 252868
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.COc1cc2ncnc(Nc3cccc(Br)c3)c2cc1OC
InChI
1S/C16H14BrN3O2.ClH/c1-21-14-7-12-13(8-15(14)22-2)18-9-19-16(12)20-11-5-3-4-10(17)6-11;/h3-9H,1-2H3,(H,18,19,20);1H
InChIKey
ZJOKWAWPAPMNIM-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Our company offers many products related to EGFR for your research needs.
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology