Merck
SML0286
Sigma-Aldrich
BMS 753
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-[[(2,3-Dihydro-1,1,3,3-tetramethyl-2-oxo-1H-inden-5-yl)carbonyl]amino]-benzoic acid
Größe auswählen
5 MG
67,83 €
67,83 €
Listenpreis96,90 €Sparen Sie 30%
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
67,83 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H21NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
351.40
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
67,83 €
Listenpreis96,90 €Sparen Sie 30%
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: ≥5 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1(C)C(=O)C(C)(C)c2cc(ccc12)C(=O)Nc3ccc(cc3)C(O)=O
InChI
1S/C21H21NO4/c1-20(2)15-10-7-13(11-16(15)21(3,4)19(20)26)17(23)22-14-8-5-12(6-9-14)18(24)25/h5-11H,1-4H3,(H,22,23)(H,24,25)
InChIKey
KFBPBWUZXBYJDG-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
BMS 753 is a very potent, specific agonist for RARa (Ki = 2 nM).
BMS 753 is a very potent, specific agonist for RARa (Ki = 2 nM). BMS 753 does not display significant effects on RARg in reporter based assays, or in binding assays measuring displacement of labeled retinoic acid.
Leistungsmerkmale und Vorteile
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Non-Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
We offer many products related to non-steroid nuclear receptors for your research needs.