Wichtige Dokumente
T3205
Tamibarotene
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
-((5,6,7,8-Tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)carbamoyl)benzoic acid, 4-(((5,6,7,8-Tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)amino)carbonyl)-benzoic acid, AM 80, AM80, AMNOLAKE, Amnoid, N-(5,6,7,8-Tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl)-2-naphthyl)terephthalamic acid, N-(5,6,7,8-Tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)terephthalamic acid, NSC 608000, UNII-08V52GZ3H9
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
DMSO: ≥10 mg/mL
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CC1(C)CCC(C)(C)c2cc(NC(=O)c3ccc(cc3)C(O)=O)ccc12
InChI
1S/C22H25NO3/c1-21(2)11-12-22(3,4)18-13-16(9-10-17(18)21)23-19(24)14-5-7-15(8-6-14)20(25)26/h5-10,13H,11-12H2,1-4H3,(H,23,24)(H,25,26)
InChIKey
MUTNCGKQJGXKEM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
We offer many products related to non-steroid nuclear receptors for your research needs.