Merck
SMB00193
Sigma-Aldrich
Nordentatin
≥95% (LC/MS-ELSD)
Größe auswählen
1 MG
414,00 €
414,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
414,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H20O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
312.36
UNSPSC-Code:
12352205
NACRES:
NA.25
414,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
Form
solid
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O1C(C=Cc2c1c3c(c(c2O)C(C)(C)C=C)OC(=O)C=C3)(C)C
InChI
1S/C19H20O4/c1-6-18(2,3)14-15(21)11-9-10-19(4,5)23-16(11)12-7-8-13(20)22-17(12)14/h6-10,21H,1H2,2-5H3
InChIKey
FREXEHTVBRSRGJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Natural product derived from plant source.
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Biologically active coumarins from Enkleia siamensis.
Z Y Luo et al.
Journal of natural products, 49(6), 1161-1162 (1986-11-01)