Merck
SIALICQ
Sigma-Aldrich
Sialinsäure-Quantifizierungskit
Sufficient for 25 reactions
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.32
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Das Sialinsäure Quantifizierungskit stellt eine schnelle und genaue Messmethode für die Bestimmung des Gesamtgehaltes an N-Acetylneuraminsäure (NANA; sialic acid; NeuNAc) dar. NANA wird durch Neuramidase von Glykokonjugaten abgespalten. Der Kit benutzt α(2→3,6,8,9) Neuraminidase um alle NANA Verknüpfungen, inklusive α(2→8) und α(2→9) Verknüpfungen und verzweigte NANA zu spalten, sodass de Bestimmung des Gesamtgehaltes an Sialinsäure mit maximaler Genauigkeit durchgeführt werden kann.
Anwendung
Enthält alle nötigen Reagenzien zum Quantifizieren von N-Acetylneuraminsäure in freier Form, in Glykoproteinen, Zelloberflächenglykoproteinen, Polysialinsäuren und Kapsel-Polysacchariden (bestehend aus Polysialinsäure).
Menge
Die Menge der gelieferten Reagentien sind ausreichend für die Durchführung von 25 Reaktionen, inklusive Kontrollproben Pro Reaktion können 1-200 nmol NANA gemessen werden.
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • N-Acetylneuraminic acid aldolase 25 μL
  • N-Acetylneuraminic acid 200 μL
  • α(2→3,6,8,9)-Neuraminidase 25 μL
  • Fetuin, bovine .5 mg
  • Lactic dehydrogenase 25 μL
  • β-NADH disodium salt 3 vial(s)
  • Tris-HCl, pH 7.5 1 mL
  • Sialidase buffer 500 μL
Alle anzeigen (8)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Corina Daniela Ene et al.
Metabolites, 11(1) (2020-12-31)
Posttranslational modifications are dynamic enzymatic-mediated processes, regulated in time and space, associated with cancer development. We aimed to evaluate the significance of posttranslational modifications in the pathogenesis of clear cell renal cell carcinoma. The authors developed a prospective, observational study
A P Corfield et al.
Biochimica et biophysica acta, 744(2), 121-126 (1983-04-28)
The anomeric specificity of six sialidases (Vibrio cholerae, Arthrobacter ureafaciens, Clostridium perfringens, Newcastle disease virus, fowl plague virus and influenza A2 virus sialidases) was assessed with sialylated antifreeze glycoprotein, ovine submandibular gland glycoprotein and alpha 1-acid glycoprotein, resialylated specifically in
Pragasam Viswanathan et al.
Urological research, 39(4), 269-282 (2011-01-14)
Tamm-Horsfall protein (THP) is thought to protect against calcium oxalate monohydrate (COM) stone formation by inhibiting COM aggregation. Several studies reported that stone formers produce THP with reduced levels of glycosylation, particularly sialic acid levels, which leads to reduced negative
Analysis of glycoprotein-associated oligosaccharides.
R A Dwek et al.
Annual review of biochemistry, 62, 65-100 (1993-01-01)
Artikel
Understand sialic acid structure, function, signaling, and modifications. Easily find products for sialic acid research.