Merck
EDEGLY
Sigma-Aldrich
Enzymatisches Protein-Deglykolysierungs-Kit
Synonym(e):
Glycosylation Release Kit
Größe auswählen
1 KIT
1.570,00 €
1.570,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KIT
1.570,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.32
1.570,00 €
Check Cart for Availability
Konjugat
(N-linked)
(O-linked)
Qualitätsniveau
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Das enzymatische Protein-Deglykosylierungs-Kit enthält alle Enzyme und Reagenzien, die für die vollständige Entfernung von N-gebundenen und einfachen O-gebundenen Kohlenhydraten aus Glykoproteinen erforderlich sind. Dieses Kit dient der Spaltung komplexer Core-2-O-gebundener Kohlenhydrate, einschließlich solcher, die Polylactosamin enthalten.
Anwendung
Das Enzymatische Protein-Deglykolysierungs-Kit wird für die Deglykolysierung von verschiedenen Enzymen eingesetzt.[1][2][3]
Das enzymatische Protein-Deglykosylierungs-Kit wird verwendet bei:
  • der Protein-Deglykosylierung[4]
  • der Deglykosylierung des Tissue Factor Pathway Inhibitors (TFPI) α und β[5]
  • der Deglykosylierung der nativen Exo-β-(1,3)-Glucanase EXG1[6]
Leistungsmerkmale und Vorteile
Das enzymatische Protein-Deglykosylierungs-Kit hat folgende Eigenschaften:
  • mindestens zwei mg Glykoprotein werden deglykosyliert
  • Einzelreaktion bei neutralem pH-Wert
  • native Verfahren und Denaturierungsverfahren
  • kein Abbau des Proteins
  • O-gebundene Zucker, die Polysialinsäure enthalten, werden eliminiert
  • Kontrollglykoprotein wird bereitgestellt.
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • PNGase F 1 mL/vial
  • O-Glycosidase 20 μL
  • α-2(3,6,8,9)-Neuraminidase 20 μL
  • Fetuin Control .5 mg
  • 5× Reaction Buffer .2 mL
  • Denaturation Solution .1 mL
  • Triton X-100 .1 mL
  • β-1→4-Galactosidase, positionally specific 20 μL
  • β-N-Acetylglucosaminidase 20 μL
Alle anzeigen (9)
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jonathan Trapala et al.
Protein expression and purification, 176, 105718-105718 (2020-08-11)
Exo-inulinases are versatile enzymes that have gained attention in recent years due to their ability to hydrolyze linear and branched polyfructose chains found in inulines. Agavin, a branched inulin, is found in Agave plant, the raw matter to produce tequila.
Angela Mika et al.
PLoS neglected tropical diseases, 5(9), e1331-e1331 (2011-10-08)
Pruritic scabies lesions caused by Sarcoptes scabiei burrowing in the stratum corneum of human skin facilitate opportunistic bacterial infections. Emerging resistance to current therapeutics emphasizes the need to identify novel targets for protective intervention. We have characterized several protein families
Julien Chapuis et al.
Human molecular genetics, 20(10), 2026-2036 (2011-03-02)
Alzheimer's disease (AD), the most common neurodegenerative disorder, is characterized by cerebral deposition of amyloid-β (Aβ), a series of peptides derived from the processing of the amyloid-β precursor protein (APP). To identify new candidate genes for AD, we recently performed
Guillain-Barre syndrome: First description of a snake envenomation aetiology
Neil J, et al.
Journal of Neuroimmunology, 242(1-2), 72-77 (2012)
Roman Szabo et al.
PloS one, 13(4), e0194660-e0194660 (2018-04-05)
Prostasin (CAP1/PRSS8) is a glycosylphosphatidylinositol (GPI)-anchored serine protease that is essential for epithelial development and overall survival in mice. Prostasin is regulated primarily by the transmembrane serine protease inhibitor, hepatocyte growth factor activator inhibitor (HAI)-2, and loss of HAI-2 function
Artikel
Information about Glycoprotein deglycosylation. The diversity of oligosaccharide structures, both O-linked and N-linked, often results in heterogeneity in the mass and charge of glycoproteins.
Find deglycosylation kits for your research. Review the different features of deglycosylation kits for glycoproteins, enzymatic proteins, and native proteins.
Pretreatment with Mucinase StcE increases glycopeptide identification from mucin samples, enhancing sample preparation efficiency for glycopeptide analysis.
Protein modifications are crucial for disease study. Analysis methods are key.
Alle anzeigen