Merck
SCP0241
Sigma-Aldrich
Spantide II
Größe auswählen
1 MG
180,00 €
180,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
180,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C86H104N18O13
Molekulargewicht:
1597.86
UNSPSC-Code:
51111800
NACRES:
NA.32
180,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥95% (HPLC)
Form
lyophilized
Zusammensetzung
Peptide Content, ≥65%
Lagerbedingungen
protect from light
Lagertemp.
−20°C
Amino Acid Sequence
Nicotinoyl-Lys-Pro-3Pal-Pro-Cl-Phe-Asn-Trp-Phe-Trp-Leu-Nle-NH2
Anwendung
Spantide II, a neurokinin-1 receptor (NK-1R) antagonist, is used to control inflammation especially in skin conditions such as psoriasis and contact dermatitis.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)