The dye holds a net charge of -2 after conjugation and is somewhat sensitive to pH. Specifically, the fluorescence weakens below pH 4.5.
SCJ4600023
CF™ 568 amine
suitable for fluorescence
Größe auswählen
259,00 €
Versandbereit am24. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
259,00 €
Versandbereit am24. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
~756 g/mol
ε (Extinktionskoeffizient)
100000 at 562 nm
Extinktionsverhältnis
A280/562 nm (0.08)
Fluoreszenz
λex 488,532 or 561 nm (Flow cytometry laser line)
λex 562 nm; λem 583 nm
λex 568 nm (Microscopy laser line)
Eignung
suitable for fluorescence
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Angaben zur Herstellung
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
-
Is there a data available regarding its stability at different pH conditions?
1 Antwort-
Hilfreich?