SCJ4600019
CF™ 555 amine
suitable for fluorescence
Größe auswählen
240,00 €
Größe auswählen
About This Item
240,00 €
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
ε (Extinktionskoeffizient)
150000 at 555 nm
Extinktionsverhältnis
A280/555 nm 0.08
Fluoreszenz
λex 488 or 532 nm (Flow cytometry laser line)
λex 488 or 532 nm (Microscopy laser line)
λex 555 nm; λem 565 nm
Eignung
suitable for fluorescence
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Angaben zur Herstellung
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)