SAB5200036
Monoclonal Anti-KCNT1 antibody produced in mouse
clone S3-26, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Synonym(e):
Anti-SLACK potassium channel, S3-26, Anti-potassium channel, subfamily T, member 1
Größe auswählen
418,00 €
Größe auswählen
About This Item
418,00 €
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
S3-26, monoclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Mol-Gew.
antigen predicted mol wt 140 kDa
Speziesreaktivität
rat, human (weak), mouse
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
rat ... Kcnt1(60444)
Spezifität
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)