A3106
Apolipoprotein C-III aus Humanplasma
buffered aqueous solution
Synonym(e):
Apo C-III
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human plasma
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (SDS-GE)
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
8.75 kDa
Methode(n)
electrophoresis: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... APOC3(345)
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Artikel
Lipoproteins package cholesterol for transport in plasma, essential for lipid transport and cellular function in the body.