ABS82
Anti-VEGF-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
vascular endothelial growth factor A, vascular endothelial growth factor, Vascular permeability factor, vascular endothelial growth factor isoform VEGF
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
primate (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... VEGFA(7422)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Signalisierung
Wachstumsfaktoren und Rezeptoren
Qualität
Western-Blot-Analyse: Mit 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wurde VEGF in 10 µg HuVec-Zelllysat nachgewiesen.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
HuVec-Zelllysat
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable