The immunogen for the BR-4 clone is a recombinant peptide from the N-terminal region of the human BCOR protein (GeneID 54880).
Wichtige Dokumente
SAB4200843
Anti-BCOR antibody, Mouse monoclonal
clone BR-4, purified from hybridoma cell culture
Empfohlene Produkte
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Klon
BR-4
Form
liquid
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: 2-4 μg/mL using human HeLa nuclear extract
immunofluorescence: 2-4 μg/mL using human HeLa cells
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
-
What is the immunogen sequence?
1 Antwort-
Hilfreich?