Wichtige Dokumente
SAB4200724
Anti-AGO2 antibody, Mouse monoclonal
clone AGO2-10, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-Argonaute RISC catalytic component 2, Anti-Argonaute2, Anti-Eukaryotic translation initiation factor 2C 2, Anti-PAZ Piwi domain protein (PPD), Anti-Protein Argonaute 2, Anti-eIF2C 2
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
AGO2-10, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
~95 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: 2-4 μg/mL using extract of HEK-293T cells transfected with human AGO2
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg/test using HeLa cells extract
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... AGO2(27161)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)