Wichtige Dokumente
SAB4200399
Anti-WIPI-2 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-ATG18B, Anti-Atg21, Anti-CGI-50, Anti-WIPI2, WD repeat domain, phosphoinositide interacting 2
Größe auswählen
201,00 €
Listenpreis402,00 €Sparen Sie 50%Versandbereit am25. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
201,00 €
Listenpreis402,00 €Sparen Sie 50%Versandbereit am25. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~49 kDa
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 2.5-5.0 μg using lysates of rat NRK cells.
western blot: 1-2 μg/mL using using whole extracts of HEK-293T cells over-expressing mouse WIPI-2.
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... WIPI2(26100)
mouse ... Wipi2(74781)
rat ... Wipi2(288498)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)