SAB3501131
Anti-SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP8 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Größe auswählen
367,00 €
Voraussichtliches Versanddatum08. April 2025
Größe auswählen
About This Item
367,00 €
Voraussichtliches Versanddatum08. April 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Speziesreaktivität
SARS coronavirus
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
SARS coronavirus ... ORF1ab(43740578)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)