SAB1401986
Anti-IQGAP3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
MGC10170, MGC10831, MGC1947
Größe auswählen
490,00 €
Versandbereit am08. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
490,00 €
Versandbereit am08. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... IQGAP3(128239)
Immunogen
Sequence
MERRAAGPGWAAYERLTAEEMDEQRRQNVAYQYLCRLEEAKRWMEACLKEELPSPVELEESLRNGVLLAKLGHCFAPSVVPLKKIYDVEQLRYQATGLHFRHTDNINFWLSAIAHIGLPSTFFPETTDIYDKKNMPRVVYCIHALSLFLFRLGLAPQIHDLYGKVKFTAEELSNMASELAKYGLQLPAFSKIGGILANELSVDEAAVHAAVLAINEAVERGVVEDTLAALQNPSALLENLREPLAAVYQEMLAQAKMEKAANARNHDDRESQDIYDHYLTQAEIQGNINHVNVHGALEVVDDALERQSPEALLKALQDPALALRGVRRDFADWYLEQLNSDREQKAQELGLVELLEKEEVQAGVAAANTKGDQEQAMLHAVQRINKAIRRGVAADTVKELMCPEAQLPPVYPVASSMYQLELAVLQQQQGELGQEELFVAVEMLSAVVLINRALEARDASGFWSSLVNPATGLAEVEGENAQRYFDALLKLRQERGMGEDFLSWNDLQATVSQVNAQTQEETDRVLAVSLINEALDKGSPEKTLSALLLPAAGLDDVSLPVAPRYHLLLVAAKRQKAQVTGDPGAVLWLEEIRQGVVRANQDTNTAQRMALGVAAINQAIKEGKAAQTERVLRNPAVALRGVVPDCANGYQRALESAMAKKQRPADTAFWVQHDMKDGTAYYFHLQTFQGIWEQPPGCPLNTSHLTREEIQSAVTKVTAAYDRQQLWKANVGFVIQLQARLRGFLVRQKFAEHSHFLRTWLPAVIKIQAHWRGYRQRKIYLEWLQYFKANLDAIIKIQAWARMWAARRQYLRRLHYFQKNVNSIVKIQAFFRARKAQDDYRILVHAPHPPLSVVRRFAHLLNQSQQDFLAEAELLKLQEEVVRKIRSNQQLEQDLNIMDIKIGLLVKNRITLQEVVSHCKKLTKRNKEQLSDMMVLDKQKGLKSLSKEKRQKLEAYQHLFYLLQTQPIYLAKLIFQMPQNKTTKFMEAVIFSLYNYASSRREAYLLLQLFKTALQEEIKSKVEQPQDVVTGNPTVVRLVVRFYRNGRGQSALQEILGKVIQDVLEDKVLSVHTDPVHLYKNWINQTEAQTGQRSHLPYDVTPEQALSHPEVQRRLDIALRNLLAMTDKFLLAITSSVDQIPYGMRYVAKVLKATLAEKFPDATDSEVYKVVGNLLYYRFLNPAVVAPDAFDIVAMAAGGALAAPQRHALGAVAQLLQHAAAGKAFSGQSQHLRVLNDYLEETHLKFRKFIHRACQVPEPEERFAVDEYSDMVAVAKPMVYITVGELVNTHRLLLEHQDCIAPDHQDPLHELLEDLGELPTIPDLIGESIAADGHTDLSKLEVSLTLTNKFEGLEADADDSNTRSLLLSTKQLLADIIQFHPGDTLKEILSLSASREQEAAHKQLMSRRQACTAQTPEPLRRHRSLTAHSLLPLAEKQRRVLRNLRRLEALGLVSARNGYQGLVDELAKDIRNQHRHRHRRKAELVKLQATLQGLSTKTTFYEEQGDYYSQYIRACLDHLAPDSKSSGKGKKQPSLHYTAAQLLEKGVLVEIEDLPASHFRNVIFDITPGDEAGKFEVNAKFLGVDMERFQLHYQDLLQLQYEGVAVMKLFNKAKVNVNLLIFLLNKKFLRK
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)