NXCH002MCR
Natrix® CH Micro
Natrix® CH Micro, pack of 2 × 1 mL
Synonym(e):
Natrix® CH Membrane Adsorber
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
media (Macroporous Polymer)
polypropylene device
Qualitätsniveau
Produktlinie
Natrix®
Verpackung
pack of 2 × 1 mL
Parameter
≤10 MV/min flow rate
75 psi max. pressure
Fitting
female inlet and outlet (luer)
Anwendung(en)
mAb
pharmaceutical
viral therapy
Trenntechnik
strong cation exchange
Lagertemp.
2-30°C
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Unique Selectivity: excellent aggregate removal in flow-through mode is possible
- High Binding at Fast Flow-Rates: Natrix® CH membrane has 5x the binding capacity versus the competition at similar residence times
- Ready to Process: saves time by eliminating the need for column packing required of traditional resins, simply prime the device and begin purifying
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Zubehör
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Verwandter Inhalt
The Natrix® CH chromatography membrane device achieves high binding capacity at fast flow rates for accelerated mAb purification.