Merck
SAB1300489
Sigma-Aldrich
Anti-ADCK2 (center) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-AarF domain containing kinase 2
Größe auswählen
100 μG
281,00 €
281,00 €
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
281,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
281,00 €
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
indirect ELISA: 1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ADCK2(90956)
Allgemeine Beschreibung
ADCK2 is member of the AarF domain containing kinase family.
Immunogen
ADCK2 (NP_443085, 45-81)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the central region of human ADCK2.
Physikalische Form
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)