Wichtige Dokumente
S8627
Sulfacetamid
≥98.0%
Synonym(e):
N-(4-Aminobenzolsulfonyl)-acetamid, N-(4-Aminophenylsulfonyl)-acetamid, N1-Acetylsulfanilamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0%
Wirkungsspektrum von Antibiotika
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycoplasma
Wirkungsweise
DNA synthesis | interferes
SMILES String
CC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C8H10N2O3S/c1-6(11)10-14(12,13)8-4-2-7(9)3-5-8/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11)
InChIKey
SKIVFJLNDNKQPD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?