222488
N-(1-Naphthyl)ethylendiamin -dihydrochlorid
ACS reagent, >98%
Synonym(e):
2-(1-Naphthylamino)-ethylamin -dihydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Assay
>98%
Form
solid
Verunreinigungen
≤5% water
mp (Schmelzpunkt)
194-198 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
H2O: passes test
Eignung
passes test for sensitivity to sulfanilamide
SMILES String
Cl.Cl.NCCNc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H14N2.2ClH/c13-8-9-14-12-7-3-5-10-4-1-2-6-11(10)12;;/h1-7,14H,8-9,13H2;2*1H
InChIKey
MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)