Merck
S4023
Sigma-Aldrich
Sigma-Fluor Hochleistungs-LSC-Cocktail
For aqueous samples
Größe auswählen
4 L
1.720,00 €
1.720,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
4 L
1.720,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352108
NACRES:
NA.32
1.720,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Sonstige Hinweise
Hochleistungs-Cocktail mit einem hohen Flammpunkt (120°F/49°C) und niedrigerem Dampfdruck als Xylol oder Toluol basierte Cocktails für eine verbesserte Sicherheit bei der Verwendung und Lagerung.
Rechtliche Hinweise
SigmaFluor is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
116.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
47 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Javier Vargas-Medrano et al.
BMC biochemistry, 17, 5-5 (2016-03-13)
1,2-Dichlorobenzene (1,2-DCB) is a benzene-derived molecule with two Cl atoms that is commonly utilized in the synthesis of pesticides. 1,2-DCB can be absorbed by living creatures and its effects on naturally-occurring enzymatic systems, including the effects on Ca(2+)-ATPases, have been