Z743809
ART® Non-Filtered Low Retention Tip
HLT 250, size 200 μL, bulk pack, non-sterile
Synonym(e):
aerosol barrier tips, barrier filter pipette tip, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
HLT 250
bulk pack
Verpackung
pkg of 10X1000 ea
Hersteller/Markenname
Molecular BioProducts 3550-05
Methode(n)
PCR: suitable
Größe
200 μL
Volumen
200 μL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Low retention non-filter tips
- Tip′s hydrophobic inner surface facilitates accurate data.
- Hinged racks allow for easy access to the tips.
- Compatible with radioactive compounds, viscous materials, PCR reagents, and more.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)