Wichtige Dokumente
S3066
SKF-89626 hydrobromide
>98% (HPLC), solid
Synonym(e):
4-(3,4-Dihydroxyphenyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>98% (HPLC)
Form
solid
Farbe
white
Löslichkeit
H2O: soluble 11 mg/mL
SMILES String
Br[H].Oc1ccc(cc1O)C2CNCc3sccc23
InChI
1S/C13H13NO2S.BrH/c15-11-2-1-8(5-12(11)16)10-6-14-7-13-9(10)3-4-17-13;/h1-5,10,14-16H,6-7H2;1H
InChIKey
QAIGGSDECIJPNW-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... DRD1(1812)
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)