I9640
IgG aus Rinderserum
technical grade, ≥80% (SDS-PAGE), buffered aqueous solution
Synonym(e):
Rinder-IgG
About This Item
Empfohlene Produkte
Konjugat
unconjugated
Qualität
technical grade
Assay
≥80% (SDS-PAGE)
Form
buffered aqueous solution
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable