RAB0409
Rat Prolactin R ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatant
Größe auswählen
608,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
608,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Speziesreaktivität
rat
Verpackung
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
Methode(n)
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
Aufnahme
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 400 pg/mL
standard curve range: 0.512-50 ng/mL
Nachweisverfahren
colorimetric
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
rat ... Prlr(24684)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Sonstige Hinweise
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?