RAB0157
Cell-Based ELISA for detecting phospho-EGFR (pTyr992) in cultured cell lines
96 assays
Größe auswählen
494,00 €
Größe auswählen
About This Item
494,00 €
Empfohlene Produkte
Verwendung
96 assays
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Methode(n)
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
Aufnahme
sample type cultured cells (96 assays)
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... EGFR(1965)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
- RABBLOCK5x Blocking Solution (Item F)SDB
- RABFIX1Fixing Solution (Item D)SDB
- RABHRP1HRP-conjugated Anti-Rabbit IgG Concentrate (Item I1)SDB
- RABHRP2HRP-conjugated Anti-Mouse IgG Concentrate (Item I2)SDB
- RABPLATE1Uncoated MicroplateSDB
- RABQUENCHQuenching Solution for Cell-based ELISA Assay (Item E)SDB
- RABSTOP1Stop SolutionSDB
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)