Merck
R8634
Sigma-Aldrich
Scienceware® Gestell für Zentrifugenröhrchen, Epoxy-beschichteter Stahl
20-position, for 15 mL plastic centrifuge tubes
Synonym(e):
wire tube holder
Größe auswählen
1 EA
49,70 €
49,70 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
49,70 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41122804
NACRES:
NB.35
49,70 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Leistungsmerkmale
Holds 20 x 18-20 mm tibes
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F18788-2003
Größe
12.5 cm × 11 cm × 6 cm
Allgemeine Beschreibung
  • Scienceware® centrifuge tube racks are made of epoxy-coated steel wire.
  • Polygrid racks are resistant to most of the chemicals including organic solvents, salts, weak acids, and weak alkalis.
  • Temperature range -223ºC (-369ºF) to 121ºC (250ºF); autoclavable.
Epoxy coated steel wire is chemical and corrosion resistant and steam autoclavable at 121ºC (250ºF).
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2