Merck
BAF187453017
No-Wire Multi-Tube Racks
No-Wire™ Multi-Tube Racks
1 von 1 Bewertern erhielten ein Testprodukt oder nahmen an einer Aktion teil
Holds 6 of 50 mL and 12 of 15 mL Centrifuge Tubes
Größe auswählen
1 EA
60,10 €
60,10 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
60,10 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41122804
NACRES:
NB.22
60,10 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Materialien
white polypropylene
Leistungsmerkmale
autoclavable
Holds 12 x 15 ml tubes
Holds 6 x 50 mL tubes
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F18745-3017
Allgemeine Beschreibung
Each No-Wire Racks holds two or three different sizes of round or conical bottom centrifuge tubes. One rack holds four 50ml, six 15ml and twenty-five 1.5ml tubes (hole sizes, 30.2mm, 17.3mm and 11.4mm respectively), other rack holds six 50ml and twelve 15ml centrifuge tubes (holes size, 30.2mm and 17.3mm respectively). Easy to assemble. Dimensions are 246mm x 104mm x 64mm high (9.7" x 4.1" x 2.5"). The white polypropylene racks are submersible and steam autoclavable to 121ºC (250º F).
Store different size tubes of required reagents using one space saving rack
  • Ships flat - Easy to assemble
Rechtliche Hinweise
No-Wire is a trademark of SP Scienceware, Division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fragen
Bewertungen
1 von 1 Bewertern erhielten ein Testprodukt oder nahmen an einer Aktion teil
Aktive Filter
  1. Montreal CANADA
    • Bewertung 1
    • Stimmen 0
    5 von 5 Sternen.
    Convenient multi tubes rack
    Appreciate that the rack was not taking a lot of space during shipping. But it's still robust, stays easily clean and having 50ml and 15ml tubes side by side on the same rack is extremely convenient when preparing solutions from stocks or having all the stock solutions in front of you.
    Mit Google übersetzen
    Hilfreich?