R116-500
Rat Fibroblast Growth Medium (500 ml)
Synonym(e):
Fibroblast Growth Medium
Anwendung
Qualität
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Protokolle
Store the cryovials in a liquid nitrogen storage tank immediately upon arrival.