Merck
B6630
Sigma-Aldrich
Benzylbenzoat
ReagentPlus®, ≥99.0%
Synonym(e):
Benzoesäure-benzylester
Größe auswählen
250 ML
46,40 €
500 ML
80,00 €
1 L
115,00 €
46,40 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 ML
46,40 €
500 ML
80,00 €
1 L
115,00 €
About This Item
Lineare Formel:
C6H5COOCH2C6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.24
Beilstein:
2049280
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Form:
liquid
Assay:
≥99.0%
46,40 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
1 mmHg ( 125 °C)
Qualitätsniveau
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99.0%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
896 °F
Brechungsindex
n20/D 1.568 (lit.)
bp
323-324 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
17-20 °C (lit.)
Dichte
1.118 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
phenyl
SMILES String
O=C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
InChIKey
SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Benzylbenzoat ist eine Benzylverbindung, die durch Reaktion von Benzylchlorid mit Natriumbenzoat in Gegenwart von Tetrabutylaramoniumiodid synthetisiert werden kann.[1] Berichten zufolge ist es ein wichtiger Bestandteil in ätherischen Ölen, die aus den Blättern und und der Stengelrinde von Cinnamomum zeylanicum gewonnen werden.[2] Seine Toxizität wurde bewertet.[3] Der Mechanismus der thermischen Zersetzung von Benzylbenzoat wurde untersucht.[4]
Anwendung
Benzylbenzoat wurde verwendet:
  • Für die Herstellung einer Benzylalkohol/Benzylbenzoat (BABB)-Lösung, die für die Optimierung der Gewebetransparenz bei der Whole-Mount Immunfärbung (BABB-Methode) eingesetzt wird.[5]
  • Zur Untersuchung seiner Fähigkeit, eine olfaktorische Reaktion in dritten Instar-Larven von Drosophila melanogaster auszulösen.[6]
  • Für die Herstellung des Spalteholz-Präparats in Kombination mit Methylsalicylat, das in der LSFM-Bildgebung (Lichtscheibenfluoreszenzmikroskopie) verwendet wird.[7]
Rechtliche Hinweise
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
298.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
148 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jos van Rooij et al.
Biomedical optics express, 10(4), 1782-1793 (2019-05-16)
In this work we demonstrate large-scale high-sensitivity optical diffraction tomography (ODT) of zebrafish. We make this possible by three improvements. First, we obtain a large field of view while still maintaining a high resolution by using a high magnification over
Pyrolytic Chemistry of Benzyl Benzoate.
Chen PS and Chou CH.
J. Chin. Chem. Soc., 41(5), 597-599 (1994)
Toxicity studies on benzyl benzoate and related benzyl compounds.
B E GRAHAM et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 84, 358-362 (1945-08-01)
Kinetics of phase transfer catalytic preparation of benzyl benzoate.
Chang JR, et al.
J. Chin. Chem. Soc., 31(2), 185-190 (1984)
Benzyl benzoate, the major component of the leaf and stem bark oil of Cinnamomum zeylanicum Blume.
Nath SC, et al.
J. Essent. Oil Res., 8(3), 327-328 (1996)