The dimensions of this product are as follows:
Length - 7.83 in,
Width - 4.06 in,
Height - 1.06 in.
R0638
Rack for Nalgene® cryogenic vials
Holds 50 vials in a 5 × 10 array
Synonym(e):
cryovial rack, microtube rack
Größe auswählen
59,00 €
Auf LagerDetails
Größe auswählen
About This Item
59,00 €
Auf LagerDetails
Empfohlene Produkte
Materialien
polycarbonate
Leistungsmerkmale
autoclavable
Holds 50 x vials
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Nalgene® 5030-0510
Methode(n)
cryopreservation: suitable
Farbe
white
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
What is the dimension of the Rack for Nalgene® cryogenic vials
1 Antwort-
Hilfreich?