Wichtige Dokumente
PZ0323
PF-06767832
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1,5-Anhydro-2,3-dideoxy-3-[[[5-methyl-4-[[4-(4-thiazolyl)phenyl]methyl]-2-pyridinyl]carbonyl]amino]-L-threo-pentitol, N-((3R,4S)-3-Hydroxytetrahydro-2H-pyran-4-yl)-5-methyl-4-[4-(1,3-thiazol-4-yl)benzyl]pyridine-2-carboxamide, PF 6767832
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 30 mg/mL, clear
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CC1=CN=C(C(N[C@@H]2[C@@H](O)COCC2)=O)C=C1CC3=CC=C(C4=CSC=N4)C=C3
InChI
1S/C22H23N3O3S/c1-14-10-23-19(22(27)25-18-6-7-28-11-21(18)26)9-17(14)8-15-2-4-16(5-3-15)20-12-29-13-24-20/h2-5,9-10,12-13,18,21,26H,6-8,11H2,1H3,(H,25,27)/t18-,21-/m0/s1
InChIKey
VVZZHFMLRHJXTO-RXVVDRJESA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable