Merck
A5354
Sigma-Aldrich
Ampicillin
Ready Made Solution, 100 mg/mL, 0.2 μm filtered
Synonym(e):
Aminobenzylpenicillin
About This Item
UNSPSC-Code:
51280000
NACRES:
NA.76
Biologische Quelle
microbial
Sterilität
0.2 μm filtered
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
301 °C
Lagerbedingungen
(Tightly closed. Keep locked up or in an area accessible only to qualified or authorized )
Konzentration
100 mg/mL
Farbe
colorless to light yellow
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
Eignung
suitable (for antibacterial use in culture media)
Wirkungsspektrum von Antibiotika
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Wirkungsweise
cell wall synthesis | interferes
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)C(=O)[O-])C.[Na+]
InChI
1S/C16H19N3O4S.Na/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,14-;/m1./s1
InChIKey
KLOHDWPABZXLGI-YWUHCJSESA-M
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Ampicillin, ein Mitglied der Familie der β-Lactame mit erweitertem Spektrum, ist ein halbsynthetisches Derivat von Penicillin, das als vielseitiges Breitband-Antibiotikum eingesetzt wird. Sein Wirkmechanismus besteht in der Hemmung der bakteriellen Zellwandsynthese durch Bindung an Penicillin-bindende Proteine (PBPs), wodurch der für die bakterielle Zellwandbildung entscheidende Prozess der Peptidoglykansynthese gestört wird. Dieses Antibiotikum zeigt seine Wirksamkeit gegen eine Vielzahl von Bakterien, einschließlich grampositiver und gramnegativer Stämme wie E. coli, β-Lactam-sensitiver Vancomycin-resistenter Enterococcus (VRE), Staphylococcus aureus und Streptococcus pneumoniae. In der wissenschaftlichen Forschung nimmt Ampicillin eine zentrale Rolle ein, insbesondere bei mikrobiologischen, biochemischen und zellbiologischen Untersuchungen. Seine Anwendung im Labor erstreckt sich auf die Erforschung von Antibiotikaresistenzen und Penetrationsbeschränkungen, die Untersuchung von synergistischen Wechselwirkungen zwischen mehreren Antibiotika und die Verwendung als wichtige Komponente für die Selektion und Erhaltung rekombinanter Plasmide in E. coli. Ampicillin in einer praktischen, gebrauchsfertigen Lösung von 100 mg/ml in DMSO ist nützlich für die Selektion von Bakterienzellen mit spezifischer Resistenz.
Chemische Struktur: ß-Lactam
Anwendung
Ampicillin wird bei allgemeinen mikrobiologischen Studien zur Auswahl von Bakterienzellen mit spezifischer Resistenz eingesetzt. Es wird für Studien zu Antikörperresistenzen und Einschränkungen der Antibiotikapenetration, zur Synergie zwischen verschiedenen Antibiotika und zu bestimmten Blutbahninfektionen verwendet und wurde zur Entwicklung von PCR-Assays für den Nachweis von Resistenzgenen in Zerebrospinalflüssigkeit eingesetzt .
Biochem./physiol. Wirkung
Wirkungsweise: Es handelt sich um ein ß-Lactam-Antibiotikum, das die bakterielle Zellwandsynthese hemmt, indem es die Transpeptidasen an der inneren Oberfläche der bakteriellen Zellmembran inaktiviert. Resistenzmechanismus: Bei der Verabreichung von ß-Lactamase wird der ß-Lactam-Ring von Ampicillin gespalten und deaktiviert.
Antimikrobielles Spektrum: Enthält sowohl grampositive (vergleichbar mit Benzylpenicillin) wie auch gramnegative Bakterien (vergleichbar mit Tetracyclin- und Chloramphenicol).
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Hochwertiges Antibiotikum für verschiedene Forschungsanwendungen geeignet,
  • ideal für die Zellbiologie und biochemische Forschung.
Sonstige Hinweise
Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren. Geöffnete Behälter müssen wieder sorgfältig verschlossen und aufrecht abgestellt werden, um ein Auslaufen des Inhalts zu vermeiden.
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kenneth H Rand et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 53(3), 530-532 (2004-02-14)
We used a novel screening method to look for synergy between daptomycin and 18 other antibiotics against 19 strains of high-level vancomycin-resistant enterococci (VRE) (vancomycin MIC > or = 256 mg/L). In this approach, daptomycin was incorporated into Ca(2+)-supplemented Mueller-Hinton
Maria Chiara Lionetti et al.
Journal of clinical medicine, 9(8) (2020-08-14)
Melanoma is one of the most aggressive and highly resistant tumors. Cell plasticity in melanoma is one of the main culprits behind its metastatic capabilities. The detailed molecular mechanisms controlling melanoma plasticity are still not completely understood. Here we combine
J N Anderl et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 44(7), 1818-1824 (2000-06-20)
The penetration of two antibiotics, ampicillin and ciprofloxacin, through biofilms developed in an in vitro model system was investigated. The susceptibilities of biofilms and corresponding freely suspended bacteria to killing by the antibiotics were also measured. Biofilms of Klebsiella pneumoniae
F C Tenover et al.
Journal of clinical microbiology, 32(11), 2729-2737 (1994-11-01)
We developed PCR primers specific for the blaTEM and blaROB ampicillin resistance genes. The specificity of the primers was confirmed by testing a series of Escherichia coli isolates containing a variety of ampicillin resistance genes and a series of ampicillin-resistant
Rebecca I Waltner-Toews et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 55(2), 495-501 (2010-12-08)
Ampicillin-sulbactam is commonly used as an empirical therapy for invasive infections where Escherichia coli is a potential pathogen. We evaluated the clinical and microbiologic characteristics of bloodstream infection due to E. coli, with focus on cases that were nonsusceptible to