GERPN202
Anti-Brdu Antibody
Cytiva RPN202
About This Item
Empfohlene Produkte
Konjugat
unconjugated
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Verpackung
pkg of 130 μL
Hersteller/Markenname
Cytiva RPN202
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- The monoclonal antibody to Bromo-deoxyuridine is supplied in the.same formulation used in the Cytiva Cell Proliferation Kit (RPN20).
- No need for chemical denaturation.
- Detection while maintaining cell morphology.
- Double immunocytochemical staining studies can be perfromed.
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)