PZ0321
WYE-125132
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
N-[4-[1-(1,4-Dioxaspiro[4.5]dec-8-yl)-4-(8-oxa-3-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-yl]phenyl]-N′-methyl-urea, WYE-132
Größe auswählen
102,00 €
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
102,00 €
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 20 mg/mL, clear
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
N6(CC7OC(C6)CC7)c1nc(nc3[n](ncc31)C4CCC5(OCCO5)CC4)c2ccc(cc2)NC(=O)NC
InChI
1S/C27H33N7O4/c1-28-26(35)30-18-4-2-17(3-5-18)23-31-24(33-15-20-6-7-21(16-33)38-20)22-14-29-34(25(22)32-23)19-8-10-27(11-9-19)36-12-13-37-27/h2-5,14,19-21H,6-13,15-16H2,1H3,(H2,28,30,35)
InChIKey
QLHHRYZMBGPBJG-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)