Merck
PZ0223
Sigma-Aldrich
PF-04991532
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
6-[[(2S)-3-Cyclopentyl-1-oxo-2-[4-(trifluoromethyl)-1H-imidazol-1-yl]propyl]amino]-3-pyridinecarboxylic acid, PF 04991532
Größe auswählen
5 MG
96,90 €
25 MG
288,00 €
96,90 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
96,90 €
25 MG
288,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H19F3N4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
396.36
UNSPSC-Code:
51111800
NACRES:
NA.77
96,90 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 20 mg/mL, clear
Lagertemp.
room temp
SMILES String
FC(F)(F)c1nc[n](c1)[C@@H](CC3CCCC3)C(=O)Nc2ncc(cc2)C(=O)O
InChI
1S/C18H19F3N4O3/c19-18(20,21)14-9-25(10-23-14)13(7-11-3-1-2-4-11)16(26)24-15-6-5-12(8-22-15)17(27)28/h5-6,8-11,13H,1-4,7H2,(H,27,28)(H,22,24,26)/t13-/m0/s1
InChIKey
GKMLFBRLRVQVJO-ZDUSSCGKSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
PF-04991532 is a potent and hepatoselective glucokinase activator that reduces mean daily glucose (MDG), fasting plasma glucose (FPG) and glucose excursion in humans.
PF-04991532 is a potent and hepatoselective glucokinase activator.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)