Merck
PZ0107
Sigma-Aldrich
CP-101537
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
MN-2633, N-(1a,5a,6a)-3-Azabicyclo[3.1.0]hex-6-yl-carbamic acid 1,1-dimethylethyl ester, PF-3339644
Größe auswählen
5 MG
87,60 €
25 MG
320,00 €
87,60 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
87,60 €
25 MG
320,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H18N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.26
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
87,60 €
Check Cart for Availability
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
DMSO: >20 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1[C@@H]2CNC[C@H]12
InChI
1S/C10H18N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-8-6-4-11-5-7(6)8/h6-8,11H,4-5H2,1-3H3,(H,12,13)/t6-,7+,8+
InChIKey
QIYOMZXJQAKHEK-JIGDXULJSA-N
Angaben zum Gen
Biochem./physiol. Wirkung
CP-101537 is a MMP inhibitor, candidate drug for myocardial infarction therapy, and antibacterial.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)