PLA0019
Rabbit anti-SMC3 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonym(e):
BAM, BMH, CDLS3, CSPG6, Chondroitin sulfate proteoglycan 6, HCAP, SMC protein 3, SMC-3, SMC3L1, bamacan, bamacan proteoglycan, basement membrane-associated chondroitin proteoglycan, chondroitin sulfate proteoglycan 6 (bamacan), chromosome-associated polypeptide
Größe auswählen
470,00 €
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Größe auswählen
About This Item
470,00 €
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Qualität
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:1,000-1:5,000
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
Hinterlegungsnummer
NP_005436.1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
rabbit ... SMC3(9126)
Verwandte Kategorien
Immunogen
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)