Fortfahren mit
APMB-RO
Roche
Alkalische Phosphatase
solution, from bovine (calf) intestine, 2 units/μg protein, optimum pH 7.5-9.5
Synonym(e):
ALP, CAP, CIAP, Orthophosphorische Monoester-Phosphohydrolase, Phosphatase aus Kalbsinnereien, cip
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
EG-Nummer:
NACRES:
NA.54
Specific activity:
2 units/μg protein
Biological source:
bovine (calf) intestine
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine (calf) intestine
form
solution
specific activity
2 units/μg protein
packaging
pkg of 1,000 U (10713023001 [1 U/μl]), pkg of 1,000 U (11097075001 [20 U/μl])
manufacturer/tradename
Roche
parameter
37 °C optimum reaction temp.
optimum pH
7.5-9.5
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Alkalische Phosphatase (ALP) ist ein Glykoprotein, das ubiquitär exprimiert wird. Dieses Enzym ist an die Zellmembran gebunden. Die Aktivierung von ALP erfordert wesentliche Co-Faktoren wie Zink und Magnesium. Alkalische Phosphatase katalysiert die Entfernung von Phosphatgruppen aus verschiedenen phosphorylierten Verbindungen. Alkalische Phosphatase aus Kalbsinnereien hydrolysiert 5′-Monophosphatgruppen von DNA wie RNA. Sie kann auch 5′-Diphosphat- und 5′-Triphosphatgruppen von RNA hydrolysieren. Daher ist intestinale ALP eines der am häufigsten bei der molekularen Klonierung verwendeten Enzyme.
Application
Dieses Präparat alkalischer Phosphatase aus Kalbsinnereien dient dazu, 5′-terminale Phosphate aus DNA oder RNA und immungefällten RNA-Proben zu entfernen.
Hinweis: Das Präparat 11097075001 enthält das Enzym in hoher Konzentration (20 U/μl) und ist daher besonders für Großversuche geeignet. Das Präparat 10713023001 enthält das Enzym in niedrigerer Konzentration (1 U/μl) und empfiehlt sich daher besonders für kleine Experimente.
Physical form
10713023001: Enzymlösung (1 U/μl) in Speicherpuffer, pH 7,6 (20 °C)
11097075001: Enzymlösung (20 U/μl) in Speicherpuffer, pH 7,6 (20 °C)
Preparation Note
Arbeitslösung: Lagerpuffer: 25 mM Tris-HCl, 1 mM MgCl2, 0,1 mM ZnCl2, Glycerin 50 % (v/v), pH 7,6 (4 °C).
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): Lösungen (1 bis 5 U/μl) von AP in molekularbiologischer Qualität im Speicherpuffer sind bei 2 bis 8 °C 17 Monate stabil.
Stärkere Verdünnungen (~0,01 U/μl) sollten täglich frisch hergestellt und bei 2 bis 8 °C aufbewahrt werden.
Verhindert die Selbstligation von Vektoren bei der Klonierung
Wenn einem linearisierten Vektor kein 5′-Phosphat zur Verfügung steht, kann er nicht an sich selbst binden oder Konkatamere bilden, die mehrere Kopien des Vektors enthalten. Daher besteht das Produkt der Ligationsreaktion vorwiegend aus rekombinanter DNA (Vektor + eingefügte DNA) anstatt wiederverknüpfter Plasmide.
Inaktivierung: Der Reaktionsmischung 1/10 Volumen EGTA hinzufügen und bei +65 °C 10 Minuten inkubieren. Für eine vollständige Inaktivierung des Enzyms die Mischung mit Phenol/Chloroform/Isoamylalkohol extrahieren, um alle Proteine zu entfernen.
Other Notes
AP ist ein zinkhaltiges Enzym mit 4 Zinkatomen pro Molekül (Efstradiatis, 1977).
Eine Einheit alkalische Phosphatase entspricht der Enzymaktivität, die bei +37 °C in 1 Minute 1 μmol 4-Nitrophenylphosphat unter Assay-Bedingungen hydrolysiert.
Hinweis: Laut Moessner et al. entsprechen 5 Einheiten alkalische Phosphatase (+37 °C; Diethanolaminpuffer) 1 Einheit alkalische Phosphatase (+25 °C; Glycin/NaOH-Puffer).
Umrechnung der Einheit: Ca. 3,6 E (MB-Qualität AP)
[+37 °C, 4-NPP als Substrat, Diethanolamin als Puffer, pH 9,8] = 1 E [+25 °C, 4-NPP als Substrat, Glycin als Puffer, pH 10,5].
Volumenaktivität: 20 U/μl für das Präparat 11097075001. 1 U/μl für das Präparat 10713023001.
Für den allgemeinen Laborgebrauch.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Alkalische Phosphatase
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)