P7990
Greiner CELLSTAR® serological pipette
capacity 2 mL
Synonym(e):
pipette, serological pipette, Greiner serological pipettes
Größe auswählen
363,00 €
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
363,00 €
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Materialien
polystyrene
Sterilität
sterile; γ-irradiated
sterile
Leistungsmerkmale
RNase and DNase free
graduations Subdivisions 0.01mL
plugged
Verpackung
pack of 1000 ea
Hersteller/Markenname
Greiner 710180
Kapazität
2 mL
Allgemeine Beschreibung
Precision is aided by fine-line graduation printing providing accuracy of better than ±2%.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- 1 mL, 2 mL and 5 mL sizes incorporate drawn tips while larger sizes feature molded tips to provide maximum accuracy
- Packed individually, then double packed for extra protection
- Designed to fit all standard pipetting devices
- Cotton plugged for safety
- Sterilized by γ-irradiation
- DNase, RNase & human DNA free
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)