Wichtige Dokumente
P7903
Pipemidinsäure
Synonym(e):
8-Ethyl-5,8-dihydro-5-oxo-2-(1-piperazinyl)-pyrido[2,3-d]pyrimidin-6-carbonsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Wirkungsspektrum von Antibiotika
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Wirkungsweise
DNA synthesis | interferes
cell wall synthesis | interferes
enzyme | inhibits
SMILES String
CCN1C=C(C(O)=O)C(=O)c2cnc(nc12)N3CCNCC3
InChI
1S/C14H17N5O3/c1-2-18-8-10(13(21)22)11(20)9-7-16-14(17-12(9)18)19-5-3-15-4-6-19/h7-8,15H,2-6H2,1H3,(H,21,22)
InChIKey
JOHZPMXAZQZXHR-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... CYP1A2(1544)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves