Y0001476
Pipemidsäure Trihydrat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
pipemidic acid
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N3(CCNCC3)c1nc2[n](cc([c](c2cn1)=O)C(=O)O)CC.O.O.O
InChI
1S/C14H17N5O3.3H2O/c1-2-18-8-10(13(21)22)11(20)9-7-16-14(17-12(9)18)19-5-3-15-4-6-19;;;/h7-8,15H,2-6H2,1H3,(H,21,22);3*1H2
InChIKey
URMXYPLWYMOYPG-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)