8.10647
Kryptofix® 222
for synthesis
Synonym(e):
Kryptofix® 222, 4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
powder
Wirksamkeit
300-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp (Schmelzpunkt)
70-73 °C
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C18H36N2O6/c1-7-21-13-14-24-10-4-20-5-11-25-17-15-22-8-2-19(1)3-9-23-16-18-26-12-6-20/h1-18H2
InChIKey
AUFVJZSDSXXFOI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Schmelzbereich: 70–73
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3